Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SFPQ Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-346
PRSI29-346EA 601 EUR InStock
PRSI29-346
Anti-SFPQ Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SFPQ is DNA- and RNA binding protein. It is essential pre-mRNA splicing factor required early in spliceosome formation and for splicing catalytic step II, probably as an heteromer with NONO. It binds to pre-mRNA in spliceosome C complex, and specifically binds to intronic polypyrimidine tracts. It interacts with U5 snRNA. It may be involved in a pre-mRNA coupled splicing and polyadenylation process as component of a snRNP-free complex with SNRPA/U1A. SFPQ may be involved in homologous DNA pairing. SFPQ is involved in transcriptional regulation. It binds the DNA sequence 5'-CTGAGTC-3' in the insulin-like growth factor response element (IGFRE) and inhibits IGF-I-stimulated transcriptional activity.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SFPQ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité