Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZRSR2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-347
PRSI29-347EA 601 EUR InStock
PRSI29-347
Anti-ZRSR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ZRSR2 is an essential splicing factor. The protein associates with the U2 auxiliary factor heterodimer, which is required for the recognition of a functional 3' splice site in pre-mRNA splicing, and may play a role in network interactions during spliceosome assembly.This gene encodes U2AF small subunit related protein 2 which is an essential splicing factor. This protein is associated with the U2AF heterodimer composed of a large and a small subunit. It specifically interacts with the large subunit through an U2AF small subunit homologous region, and with SR proteins through its RS domain. This protein and U2AF small subunit are not functionally redundant.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ZRSR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité