Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HDLBP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-350
PRSI29-350EA 660 EUR InStock
PRSI29-350
Anti-HDLBP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
HDLBP is high density lipoprotein-binding protein, also known as vigilin, is a 110-kD protein that specifically binds HDL molecules and may function in the removal of excess cellular cholesterol.High density lipoprotein-binding protein, also known as vigilin, is a 110-kD protein that specifically binds HDL molecules and may function in the removal of excess cellular cholesterol.High density lipoprotein-binding protein, also known as vigilin, is a 110-kD protein that specifically binds HDL molecules and may function in the removal of excess cellular cholesterol.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: HDLBP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité