L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-PIGK Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
29-354
PRSI29-354EA 660 EUR InStock
PRSI29-354
Anti-PIGK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PIGK is a member of the cysteine protease family C13 that is involved in glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchor biosynthesis. The GPI-anchor is a glycolipid found on many blood cells and serves to anchor proteins to the cell surface. PIGK is a member of the multisubunit enzyme, GPI transamidase and is thought to be its enzymatic component. GPI transamidase mediates GPI anchoring in the endoplasmic reticulum, by catalyzing the transfer of fully assembled GPI units to proteins. This gene encodes a member of the cysteine protease family C13 that is involved in glycosylphosphatidylinositol (More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité