Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PAIP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-380
PRSI29-380EA 601 EUR InStock
PRSI29-380
Anti-PAIP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PAIP1 interacts with poly (A)-binding protein and with the cap-binding complex eIF4A. It is involved in translational initiation and protein biosynthesis. Overexpression of this gene in COS7 cells stimulates translation.The protein encoded by this gene interacts with poly (A)-binding protein and with the cap-binding complex eIF4A. It is involved in translational initiation and protein biosynthesis. Overexpression of this gene in COS7 cells stimulates translation. Alternative splicing occurs at this locus and three transcript variants encoding three distinct isoforms have been identified.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PAIP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité