Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CPSF4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-389
PRSI29-389EA 589 EUR InStock
PRSI29-389
Anti-CPSF4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Inhibition of the nuclear export of poly (A)-containing mRNAs caused by the influenza A virus NS1 protein requires its effector domain. The NS1 effector domain functionally interacts with the cellular 30 kDa subunit of cleavage and polyadenylation specific factor 4, an essential component of the 3' end processing machinery of cellular pre-mRNAs. In influenza virus-infected cells, the NS1 protein is physically associated with cleavage and polyadenylation specific factor 4, 30kD subunit. Binding of the NS1 protein to the 30 kDa protein in vitro prevents CPSF binding to the RNA substrate and inhibits 3' end cleavage and polyadenylation of host pre-mRNAs. Thus the NS1 protein selectively inhibits the nuclear export of cellular, and not viral, mRNAs.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CPSF4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité