L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-PRPF6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
29-410
PRSI29-410EA 601 EUR InStock
PRSI29-410
Anti-PRPF6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PRPF6 appears to be involved in pre-mRNA splicing, possibly acting as a bridging factor between U5 and U4/U6 snRNPs in formation of the spliceosome. PRPF6 also can bind androgen receptor, providing a link between transcriptional activation and splicing.The protein encoded by this gene appears to be involved in pre-mRNA splicing, possibly acting as a bridging factor between U5 and U4/U6 snRNPs in formation of the spliceosome. The encoded protein also can bind androgen receptor, providing a link between transcriptional activation and splicing.
Antibody is purified by protein AMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité