Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PUF60 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-418
PRSI29-418EA 601 EUR InStock
PRSI29-418
Anti-PUF60 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PUF60 is a Ro RNP-binding protein. It interacts with Ro RNPs and their interaction is thought to represent a gain of function for Ro RNPs. This protein also forms a ternary complex with far upstream element (FUSE) and FUSE-binding protein. It can repress a c-myc reporter via the FUSE. It is also known to target transcription factor IIH and inhibit activated transcription.The protein encoded by this gene is a Ro RNP-binding protein. It interacts with Ro RNPs and their interaction is thought to represent a gain of function for Ro RNPs. This protein also forms a ternary complex with far upstream element (FUSE) and FUSE-binding protein. It can repress a c-myc reporter via the FUSE. It is also known to target transcription factor IIH and inhibit activated transcription. This gene is implicated in the xeroderma pigmentosum disorder. There are two alternatively spliced transcript variants of this gene encoding different isoforms. There seems to be evidence of multiple polyadenylation sites for this gene.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PUF60
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité