Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-MATR3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-448
PRSI29-448EA 601 EUR InStock
PRSI29-448
Anti-MATR3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MATR3 is localized in the nuclear matrix. It may play a role in transcription or may interact with other nuclear matrix proteins to form the internal fibrogranular network.The protein encoded by this gene is localized in the nuclear matrix. It may play a role in transcription or may interact with other nuclear matrix proteins to form the internal fibrogranular network. Two transcript variants encoding the same protein have been identified for this gene.The protein encoded by this gene is localized in the nuclear matrix. It may play a role in transcription or may interact with other nuclear matrix proteins to form the internal fibrogranular network. Two transcript variants encoding the same protein have been identified for this gene.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MATR3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité