Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NXF5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-483
PRSI29-483EA 601 EUR InStock
PRSI29-483
Anti-NXF5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NXF5 is one member of a family of nuclear RNA export factors. Common domain features of this family are a noncanonical RNP-type RNA-binding domain (RBD), 4 leucine-rich repeats (LRRs), a nuclear transport factor 2 (NTF2)-like domain that allows heterodimerization with NTF2-related export protein-1 (NXT1), and a ubiquitin-associated domain that mediates interactions with nucleoporins. The LRRs and NTF2-like domains are required for export activity.This gene is one member of a family of nuclear RNA export factor genes. Common domain features of this family are a noncanonical RNP-type RNA-binding domain (RBD), 4 leucine-rich repeats (LRRs), a nuclear transport factor 2 (NTF2)-like domain that allows heterodimerization with NTF2-related export protein-1 (NXT1), and a ubiquitin-associated domain that mediates interactions with nucleoporins. The LRRs and NTF2-like domains are required for export activity. Alternative splicing seems to be a common mechanism in this gene family. Five transcript variants that encode different isoforms have been found for this gene.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NXF5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité