Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ERI1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-514
PRSI29-514EA 601 EUR InStock
PRSI29-514
Anti-ERI1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
THEX1 contains 1 SAP domain and 1 exonuclease domain. It is an RNA exonuclease that binds to the 3' end of histone mRNAs and probably degrades them, suggesting that it plays an essential role in histone mRNA decay after replication. It is also able to degrade the 3' overhangs of short interfering RNAs (siRNAs) in vitro, suggesting a possible role as regulator of RNA interference (RNAi).

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ERI1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité