Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CDC25B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-554
PRSI29-554EA 660 EUR InStock
PRSI29-554
Anti-CDC25B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CDC25B is a member of the CDC25 family of phosphatases. CDC25B activates the cyclin dependent kinase CDC2 by removing two phosphate groups and it is required for entry into mitosis. CDC25B shuttles between the nucleus and the cytoplasm due to nuclear localization and nuclear export signals. The protein is nuclear in the M and G1 phases of the cell cycle and moves to the cytoplasm during S and G2. CDC25B has oncogenic properties, although its role in tumor formation has not been determined.CDC25B is a member of the CDC25 family of phosphatases. CDC25B activates the cyclin dependent kinase CDC2 by removing two phosphate groups and it is required for entry into mitosis. CDC25B shuttles between the nucleus and the cytoplasm due to nuclear localization and nuclear export signals. The protein is nuclear in the M and G1 phases of the cell cycle and moves to the cytoplasm during S and G2. CDC25B has oncogenic properties, although its role in tumor formation has not been determined. Multiple transcript variants for this gene exist.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CDC25B
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité