Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC13A3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-574
PRSI29-574EA 601 EUR InStock
PRSI29-574
Anti-SLC13A3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Mammalian sodium-dicarboxylate cotransporters transport succinate and other Krebs cycle intermediates. They fall into 2 categories based on their substrate affinity: low affinity and high affinity. Both the low- and high-affinity transporters play an important role in the handling of citrate by the kidneys. SLC13A3 represents the high-affinity form.Mammalian sodium-dicarboxylate cotransporters transport succinate and other Krebs cycle intermediates. They fall into 2 categories based on their substrate affinity: low affinity and high affinity. Both the low- and high-affinity transporters play an important role in the handling of citrate by the kidneys. The protein encoded by this gene represents the high-affinity form. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene, although the full-length nature of some of them have not been characterized yet.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SLC13A3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité