Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MUC1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-576
PRSI29-576EA 660 EUR InStock
PRSI29-576
Anti-MUC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MUC1 is a membrane bound, glycosylated phosphoprotein. The protein is anchored to the apical surface of many epithelia by a transmembrane domain, with the degree of glycosylation varying with cell type. It also includes a 20 aa variable number tandem repeat (VNTR) domain, with the number of repeats varying from 20 to 120 in different individuals. The protein serves a protective function by binding to pathogens and also functions in a cell signaling capacity. Overexpression, aberrant intracellular localization, and changes in glycosylation of this protein have been associated with carcinomas.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MUC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité