Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MUC1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-577
PRSI29-577EA 601 EUR InStock
PRSI29-577
Anti-MUC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MUC1 is a membrane bound, glycosylated phosphoprotein. The protein is anchored to the apical surface of many epithelia by a transmembrane domain, with the degree of glycosylation varying with cell type. It also includes a 20 aa variable number tandem repeat (VNTR) domain, with the number of repeats varying from 20 to 120 in different individuals. The protein serves a protective function by binding to pathogens and also functions in a cell signaling capacity. Overexpression, aberrant intracellular localization, and changes in glycosylation of this protein have been associated with carcinomas.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MUC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité