Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACTN2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-579
PRSI29-579EA 601 EUR InStock
PRSI29-579
Anti-ACTN2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The alpha-actinins are a multigene family of four actin-binding proteins related to dystrophin. The two skeletal muscle isoforms of alpha-actinin (ACTN2 and ACTN3) are major structural components of the Z-line involved in anchoring the actin-containing thin filaments. In humans, ACTN2 is expressed in all muscle fibres, while ACTN3 expression is restricted to a subset of type 2 fibres. Murine Actn2 and Actn3 are differentially expressed, spatially and temporally, during embryonic development and, in contrast to humans, alpha-actinin-2 expression does not completely overlap alpha-actinin-3 in postnatal skeletal muscle, suggesting independent function.Alpha actinins belong to the spectrin gene superfamily which represents a diverse group of cytoskeletal proteins, including the alpha and beta spectrins and dystrophins. Alpha actinin is an actin-binding protein with multiple roles in different cell types. In nonmuscle cells, the cytoskeletal isoform is found along microfilament bundles and adherens-type junctions, where it is involved in binding actin to the membrane. In contrast, skeletal, cardiac, and smooth muscle isoforms are localized to the Z-disc and analogous dense bodies, where they help anchor the myofibrillar actin filaments. This gene encodes a muscle-specific, alpha actinin isoform that is expressed in both skeletal and cardiac muscles. Transcript variants resulting from the use of multiple poly_A sites have been observed.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ACTN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité