Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RHAG Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-627
PRSI29-627EA 601 EUR InStock
PRSI29-627
Anti-RHAG Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The Rh blood group antigens are associated with human erythrocyte membrane proteins of approximately 30 kD, the so-called Rh30 polypeptides. Heterogeneously glycosylated membrane proteins of 50 and 45 kD, the Rh50 glycoproteins, are coprecipitated with the Rh30 polypeptides on immunoprecipitation with anti-Rh-specific mono- and polyclonal antibodies. The Rh antigens appear to exist as a multisubunit complex of CD47, LW, glycophorin B, and play a critical role in the Rh50 glycoprotein.The Rh blood group antigens (MIM 111700) are associated with human erythrocyte membrane proteins of approximately 30 kD, the so-called Rh30 polypeptides. Heterogeneously glycosylated membrane proteins of 50 and 45 kD, the Rh50 glycoproteins, are coprecipitated with the Rh30 polypeptides on immunoprecipitation with anti-Rh-specific mono- and polyclonal antibodies. The Rh antigens appear to exist as a multisubunit complex of CD47 (MIM 601028), LW (MIM 111250), glycophorin B (MIM 111740), and play a critical role in the Rh50 glycoprotein.[supplied by OMIM].

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: RHAG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité