Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC2A2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-628
PRSI29-628EA 660 EUR InStock
PRSI29-628
Anti-SLC2A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Glucose transporter 2 isoform is an integral plasma membrane glycoprotein of the liver, islet beta cells, intestine, and kidney epithelium. It mediates facilitated bidirectional glucose transport. Because of its low affinity for glucose, it has been suggested as a glucose sensor.Glucose transporter 2 isoform is an integral plasma membrane glycoprotein of the liver, islet beta cells, intestine, and kidney epithelium. It mediates facilitated bidirectional glucose transport. Because of its low affinity for glucose, it has been suggested as a glucose sensor.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SLC2A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité