Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GHRHR Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-653
PRSI29-653EA 660 EUR InStock
PRSI29-653
Anti-GHRHR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GHRHR is a receptor for growth hormone-releasing hormone. Binding of this hormone to the receptor leads to synthesis and release of growth hormone. Mutations in its gene have been associated with isolated growth hormone deficiency (IGHD), also known as Dwarfism of Sindh, a disorder characterized by short stature.This gene, expressed in the pituitary, encodes a receptor for growth hormone-releasing hormone. Binding of this hormone to the receptor leads to synthesis and release of growth hormone. Mutations in this gene have been associated with isolated growth hormone deficiency (IGHD), also known as Dwarfism of Sindh, a disorder characterized by short stature. Many alternate transcriptional splice variants encoding different isoforms have been described, but only two have been characterized to date.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: GHRHR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité