Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FECH Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-655
PRSI29-655EA 589 EUR InStock
PRSI29-655
Anti-FECH Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Ferrochelatase is localized to the mitochondrion where it catalyzes the insertion of the ferrous form of iron into protoporphyrin IX in the heme synthesis pathway. Defects in ferrochelatase are associated with protoporphyria.Ferrochelatase is localized to the mitochondrion where it catalyzes the insertion of the ferrous form of iron into protoporphyrin IX in the heme synthesis pathway. Defects in ferrochelatase are associated with protoporphyria. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Ferrochelatase is localized to the mitochondrion where it catalyzes the insertion of the ferrous form of iron into protoporphyrin IX in the heme synthesis pathway. Defects in ferrochelatase are associated with protoporphyria. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: FECH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité