Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CES1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-660
PRSI29-660EA 601 EUR InStock
PRSI29-660
Anti-CES1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CES1 is one of the enzymes responsible for the hydrolysis of ester- and amide-bond-containing drugs such as cocaine and heroin. They also hydrolize long-chain fatty acid esters and thioesters. This enzyme is known to hydrolyze aromatic and aliphatic esters and is necessary for cellular cholesterol esterification. It may also play a role in detoxification in the lung and/or protection of the central nervous system from ester or amide compounds. Carboxylesterase deficiency may be associated with non-Hodgkin lymphoma or B-cell lymphocytic leukemia.Carboxylesterase 1 is a member of a large multigene family. The enzymes encoded by these genes are responsible for the hydrolysis of ester- and amide-bond-containing drugs such as cocaine and heroin. They also hydrolize long-chain fatty acid esters and thioesters. This enzyme is known to hydrolyze aromatic and aliphatic esters and is necessary for cellular cholesterol esterification. It may also play a role in detoxification in the lung and/or protection of the central nervous system from ester or amide compounds. Carboxylesterase deficiency may be associated with non-Hodgkin lymphoma or B-cell lymphocytic leukemia. Three transcript variants encoding three different isoforms have been found for this gene.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CES1
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité