Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AOC1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-668
PRSI29-668EA 589 EUR InStock
PRSI29-668
Anti-AOC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ABP1 is a membrane glycoprotein that is expressed in many epithelium-rich and/or hematopoietic tissues and oxidatively deaminates putrescine and histamine. The protein may play a role in controlling the level of histamine and/or putrescine in these tissues. It also binds to and is inhibited by amiloride, a diuretic that acts by closing epithelial sodium ion channels.This gene encodes a membrane glycoprotein that is expressed in many epithelium-rich and/or hematopoietic tissues and oxidatively deaminates putrescine and histamine. The protein may play a role in controlling the level of histamine and/or putrescine in these tissues. It also binds to and is inhibited by amiloride, a diuretic that acts by closing epithelial sodium ion channels.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: AOC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité