Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CK13 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-685
PRSI29-685EA 601 EUR InStock
PRSI29-685
Anti-CK13 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
KRT13 is a member of the keratin gene family. The keratins are intermediate filament proteins responsible for the structural integrity of epithelial cells and are subdivided into cytokeratins and hair keratins. Most of the type I cytokeratins consist of acidic proteins which are arranged in pairs of heterotypic keratin chains. This type I cytokeratin is paired with keratin 4 and expressed in the suprabasal layers of non-cornified stratified epithelia.The protein encoded by this gene is a member of the keratin gene family. The keratins are intermediate filament proteins responsible for the structural integrity of epithelial cells and are subdivided into cytokeratins and hair keratins. Most of the type I cytokeratins consist of acidic proteins which are arranged in pairs of heterotypic keratin chains. This type I cytokeratin is paired with keratin 4 and expressed in the suprabasal layers of non-cornified stratified epithelia. Mutations in this gene and keratin 4 have been associated with the autosomal dominant disorder White Sponge Nevus. The type I cytokeratins are clustered in a region of chromosome 17q21.2. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants; however, not all variants have been described.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CK13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité