Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL18RAP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-706
PRSI29-706EA 601 EUR InStock
PRSI29-706
Anti-IL18RAP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IL18RAP is an accessory subunit of the heterodimeric receptor for IL18. This protein enhances the IL18 binding activity of IL18R1 (IL1RRP), a ligand binding subunit of IL18 receptor. The coexpression of IL18R1 and this protein is required for the activation of NF-kappaB and MAPK8 (JNK) in response to IL18.The protein encoded by this gene is an accessory subunit of the heterodimeric receptor for IL18. This protein enhances the IL18 binding activity of IL18R1 (IL1RRP), a ligand binding subunit of IL18 receptor. The coexpression of IL18R1 and this protein is required for the activation of NF-kappaB and MAPK8 (JNK) in response to IL18.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: IL18RAP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité