Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CES2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-707
PRSI29-707EA 660 EUR InStock
PRSI29-707
Anti-CES2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Carboxylesterase 2 is a member of a large multigene family. The enzymes are responsible for the hydrolysis of ester- and amide-bond-containing drugs such as cocaine and heroin. They also hydrolize long-chain fatty acid esters and thioesters. The specific function of this enzyme has not yet been determined; however, it is speculated that carboxylesterases may play a role in lipid metabolism and/or the blood-brain barrier system.Carboxylesterase 2 is a member of a large multigene family. The enzymes encoded by these genes are responsible for the hydrolysis of ester- and amide-bond-containing drugs such as cocaine and heroin. They also hydrolize long-chain fatty acid esters and thioesters. The specific function of this enzyme has not yet been determined; however, it is speculated that carboxylesterases may play a role in lipid metabolism and/or the blood-brain barrier system. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CES2
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité