Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FST Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-729
PRSI29-729EA 601 EUR InStock
PRSI29-729
Anti-FST Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Follistatin is a single-chain gonadal protein that specifically inhibits follicle-stimulating hormone release.Follistatin is a single-chain gonadal protein that specifically inhibits follicle-stimulating hormone release. The single FST gene encodes two isoforms, FST317 and FST344 containing 317 and 344 amino acids respectively, resulting from alternative splicing of the precursor mRNA. In a study in which 37 candidate genes were tested for linkage and association with polycystic ovary syndrome (PCOS) or hyperandrogenemia in 150 families, evidence was found for linkage between PCOS and follistatin.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: FST
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité