Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BPIFA1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-758
PRSI29-758EA 660 EUR InStock
PRSI29-758
Anti-BPIFA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PLUNC is the human homolog of murine plunc and is specifically expressed in the upper airways and nasopharyngeal regions. The exact biological function of this protein is not known, however, it has been suggested to be involved in inflammatory responses to irritants in the upper airways. It may also serve as a potential molecular marker for detection of micrometastasis in non-small-cell lung cancer.This gene is the human homolog of murine plunc, and like the mouse gene, is specifically expressed in the upper airways and nasopharyngeal regions. The exact biological function of this gene is not known, however, it has been suggested to be involved in inflammatory responses to irritants in the upper airways. It may also serve as a potential molecular marker for detection of micrometastasis in non-small-cell lung cancer. Multiple transcript variants resulting from alternative splicing in the 3' UTR have been detected, but the full-length nature of only two is known.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: BPIFA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité