Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BMP2K Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-760
PRSI29-760EA 601 EUR InStock
PRSI29-760
Anti-BMP2K Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
BMP2K is the human homolog of mouse BMP-2-inducible kinase. Bone morphogenic proteins (BMPs) play a key role in skeletal development and patterning. BMP2K is thought to be a protein kinase with a putative regulatory role in attenuating the program of osteoblast differentiation.This gene is the human homolog of mouse BMP-2-inducible kinase. Bone morphogenic proteins (BMPs) play a key role in skeletal development and patterning. Expression of the mouse gene is increased during BMP-2 induced differentiation and the gene product is a putative serine/threonine protein kinase containing a nuclear localization signal. Therefore, the protein encoded by this human homolog is thought to be a protein kinase with a putative regulatory role in attenuating the program of osteoblast differentiation. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: BMP2K
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité