Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRPF19 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-843
PRSI29-843EA 601 EUR InStock
PRSI29-843
Anti-PRPF19 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PRPF19 plays a role in DNA double-strand break (DSB) repair and pre-mRNA splicing reaction. It binds double-stranded DNA in a sequence-nonspecific manner. PRPF19 acts as a structural component of the nuclear framework. It may also serve as a support for spliceosome binding and activity. It is essential for spliceosome assembly in a oligomerization-dependent manner and might also be important for spliceosome stability. It also may have E3 ubiquitin ligase activity. The PSO4 complex is required in the DNA interstrand cross-links (ICLs) repair process. Overexpression of PRPF19 might extend the cellular life span by increasing the resistance to stress or by improving the DNA repair capacity of the cells.In S. cerevisiae, Pso4 has pleiotropic functions in DNA recombination and in error-prone nonhomologous end-joining DNA repair.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PRPF19
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog, Zebrafish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité