Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RNF39 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-856
PRSI29-856EA 660 EUR InStock
PRSI29-856
Anti-RNF39 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Its gene lies within the major histocompatibility complex class I region on chromosome 6. Studies of a similar rat protein suggest that RNF39 plays a role in an early phase of synaptic plasticity. Its gene lies within the major histocompatibility complex class I region on chromosome 6.This gene lies within the major histocompatibility complex class I region on chromosome 6. Studies of a similar rat protein suggest that this gene encodes a protein that plays a role in an early phase of synaptic plasticity. Alternative splicing results in three transcript variants encoding different isoforms.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: RNF39
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité