Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RNF39 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-872
PRSI29-872EA 537 EUR InStock
PRSI29-872
Anti-RNF39 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Its gene lies within the major histocompatibility complex class I region on chromosome 6. Studies of a similar rat protein suggest that RNF39 plays a role in an early phase of synaptic plasticity. Its gene lies within the major histocompatibility complex class I region on chromosome 6.This gene lies within the major histocompatibility complex class I region on chromosome 6. Studies of a similar rat protein suggest that this gene encodes a protein that plays a role in an early phase of synaptic plasticity. Alternative splicing results in three transcript variants encoding different isoforms.This gene lies within the major histocompatibility complex class I region on chromosome 6. Studies of a similar rat protein suggest that this gene encodes a protein that plays a role in an early phase of synaptic plasticity. Alternative splicing results in three transcript variants encoding different isoforms.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: RNF39
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité