Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STEAP3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-876
PRSI29-876EA 660 EUR InStock
PRSI29-876
Anti-STEAP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
AS an endosomal ferrireductase, STEAP3 is required for efficient transferrin-dependent iron uptake in erythroid cells. It participates in erythroid iron homeostasis by reducing Fe (3+) to Fe (2+) and can also reduce of Cu (2+) to Cu (1+), suggesting that it participates in copper homeostasis. STEAP3 uses NAD (+) as acceptor (By similarity). It may play a role downstream of p53/TP53 to interface apoptosis and cell cycle progression. STEAP3 is indirectly involved in exosome secretion by facilitating the secretion of proteins such as TCT.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: STEAP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité