Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-M6PR Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-879
PRSI29-879EA 537 EUR InStock
PRSI29-879
Anti-M6PR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
M6PR is a receptor for mannose-6-phosphate groups on lysosomal enzymes. The receptor forms a homodimer or homotetramer for intracellular targeting of lysosomal enzymes and export of newly synthesized lysosomal enzymes into the cell secretions. The receptor is an integral membrane protein which localizes to the trans-Golgi reticulum, endosomes, and the plasma membrane.The protein encoded by this gene is a receptor for mannose-6-phosphate groups on lysosomal enzymes. The receptor forms a homodimer or homotetramer for intracellular targeting of lysosomal enzymes and export of newly synthesized lysosomal enzymes into the cell secretions. The receptor is an integral membrane protein which localizes to the trans-Golgi reticulum, endosomes, and the plasma membrane.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: M6PR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité