Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-STEAP3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-882
PRSI29-882EA 601 EUR InStock
PRSI29-882
Anti-STEAP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
AS an endosomal ferrireductase, STEAP3 is required for efficient transferrin-dependent iron uptake in erythroid cells. It participates in erythroid iron homeostasis by reducing Fe (3+) to Fe (2+) and can also reduce of Cu (2+) to Cu (1+), suggesting that it participates in copper homeostasis. STEAP3 uses NAD (+) as acceptor (By similarity). It may play a role downstream of p53/TP53 to interface apoptosis and cell cycle progression. STEAP3 is indirectly involved in exosome secretion by facilitating the secretion of proteins such as TCT

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: STEAP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité