Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADH4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-888
PRSI29-888EA 601 EUR InStock
PRSI29-888
Anti-ADH4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ADH4, class II alcohol dehydrogenase 4 pi subunit, which is a member of the alcohol dehydrogenase family. Members of this enzyme family metabolize a wide variety of substrates, including ethanol, retinol, other aliphatic alcohols, hydroxysteroids, and lipid peroxidation products. Class II alcohol dehydrogenase is a homodimer composed of 2 pi subunits. It exhibits a high activity for oxidation of long-chain aliphatic alcohols and aromatic alcohols and is less sensitive to pyrazole.This gene encodes class II alcohol dehydrogenase 4 pi subunit, which is a member of the alcohol dehydrogenase family. Members of this enzyme family metabolize a wide variety of substrates, including ethanol, retinol, other aliphatic alcohols, hydroxysteroids, and lipid peroxidation products. Class II alcohol dehydrogenase is a homodimer composed of 2 pi subunits. It exhibits a high activity for oxidation of long-chain aliphatic alcohols and aromatic alcohols and is less sensitive to pyrazole. This gene is localized to chromosome 4 in the cluster of alcohol dehydrogenase genes.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ADH4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité