Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC38A1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-909
PRSI29-909EA 601 EUR InStock
PRSI29-909
Anti-SLC38A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Amino acid transporters play essential roles in the uptake of nutrients, production of energy, chemical metabolism, detoxification, and neurotransmitter cycling. SLC38A1 is an important transporter of glutamine, an intermediate in the detoxification of ammonia and the production of urea. Glutamine serves as a precursor for the synaptic transmitter, glutamate.Amino acid transporters play essential roles in the uptake of nutrients, production of energy, chemical metabolism, detoxification, and neurotransmitter cycling. SLC38A1 is an important transporter of glutamine, an intermediate in the detoxification of ammonia and the production of urea. Glutamine serves as a precursor for the synaptic transmitter, glutamate (Gu et al., 2001).

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SLC38A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité