Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC22A2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-915
PRSI29-915EA 601 EUR InStock
PRSI29-915
Anti-SLC22A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyspecific organic cation transporters in the liver, kidney, intestine, and other organs are critical for elimination of many endogenous small organic cations as well as a wide array of drugs and environmental toxins. SLC22A2 is one of the three similar cation transporters. SLC22A2 contains twelve putative transmembrane domains and is a plasma integral membrane protein. It is found primarily in the kidney, where it may mediate the first step in cation reabsorption.Polyspecific organic cation transporters in the liver, kidney, intestine, and other organs are critical for elimination of many endogenous small organic cations as well as a wide array of drugs and environmental toxins. This gene is one of three similar cation transporter genes located in a cluster on chromosome 6. The encoded protein contains twelve putative transmembrane domains and is a plasma integral membrane protein. It is found primarily in the kidney, where it may mediate the first step in cation reabsorption. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SLC22A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité