Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC17A5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-924
PRSI29-924EA 660 EUR InStock
PRSI29-924
Anti-SLC17A5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SLC17A5 is a membrane transporter that exports free sialic acids that have been cleaved off of cell surface lipids and proteins from lysosomes. Mutations in SLC17A5 gene cause sialic acid storage diseases, including infantile sialic acid storage disorder and and Salla disease, an adult form.This gene encodes a membrane transporter that exports free sialic acids that have been cleaved off of cell surface lipids and proteins from lysosomes. Mutations in this gene cause sialic acid storage diseases, including infantile sialic acid storage disorder and and Salla disease, an adult form. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SLC17A5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité