Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC22A11 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-934
PRSI29-934EA 601 EUR InStock
PRSI29-934
Anti-SLC22A11 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SLC22A11 is involved in the sodium-independent transport and excretion of organic anions, some of which are potentially toxic. SLC22A11 is an integral membrane protein and is found mainly in the kidney and in the placenta, where it may act to prevent potentially harmful organic anions from reaching the fetus.The protein encoded by this gene is involved in the sodium-independent transport and excretion of organic anions, some of which are potentially toxic. The encoded protein is an integral membrane protein and is found mainly in the kidney and in the placenta, where it may act to prevent potentially harmful organic anions from reaching the fetus. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SLC22A11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité