Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC25A22 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-939
PRSI29-939EA 601 EUR InStock
PRSI29-939
Anti-SLC25A22 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The SLC25 family is mitochondrial carriers that transport a variety of metabolites across the inner mitochondrial membrane. SLC25A22, also known as GC1, is 1 of the 2 mitochondrial glutamate/H+ symporters, the other being SLC25A18.The SLC25 gene family encodes mitochondrial carriers that transport a variety of metabolites across the inner mitochondrial membrane (Palmieri, 2004). SLC25A22, also known as GC1, is 1 of the 2 mitochondrial glutamate/H+ symporters, the other being SLC25A18 (MIM 609303).

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SLC25A22
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité