Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC25A16 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-952
PRSI29-952EA 601 EUR InStock
PRSI29-952
Anti-SLC25A16 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SLC25A16 is a protein that contains three tandemly repeated mitochondrial carrier protein domains. The protein is localized in the inner membrane and facilitates the rapid transport and exchange of molecules between the cytosol and the mitochondrial matrix space. SLC25A16 gene has a possible role in Graves' disease.This gene encodes a protein that contains three tandemly repeated mitochondrial carrier protein domains. The encoded protein is localized in the inner membrane and facilitates the rapid transport and exchange of molecules between the cytosol and the mitochondrial matrix space. This gene has a possible role in Graves' disease.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SLC25A16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité