Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC26A5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-962
PRSI29-962EA 601 EUR InStock
PRSI29-962
Anti-SLC26A5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SLC26A5 is a member of the SLC26A/SulP transporter family. SLC26A5 is specifically expressed in outer hair cells (OHCs) of the cochlea and is essential in auditory processing. Intracellular anions are thought to act as extrinsic voltage sensors, which bind to this protein and trigger the conformational changes required for rapid length changes in OHCs. Mutations in its gene have been associated with non-syndromic hearing loss.This gene is a member of the SLC26A/SulP transporter family. It encodes a protein that is specifically expressed in outer hair cells (OHCs) of the cochlea and is essential in auditory processing. Intracellular anions are thought to act as extrinsic voltage sensors, which bind to this protein and trigger the conformational changes required for rapid length changes in OHCs. Mutations in this gene have been associated with non-syndromic hearing loss. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SLC26A5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité