Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-POR Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-984
PRSI29-984EA 601 EUR InStock
PRSI29-984
Anti-POR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
POR is an endoplasmic reticulum membrane oxidoreductase with an FAD-binding domain and a flavodoxin-like domain. The protein binds two cofactors, FAD and FMN, which allow it to donate electrons directly from NADPH to all microsomal P450 enzymes. Mutations in this POR gene have been associated with various diseases, including apparent combined P450C17 and P450C21 deficiency, amenorrhea and disordered steroidogenesis, congenital adrenal hyperplasia and Antley-Bixler syndrome.This gene encodes an endoplasmic reticulum membrane oxidoreductase with an FAD-binding domain and a flavodoxin-like domain. The protein binds two cofactors, FAD and FMN, which allow it to donate electrons directly from NADPH to all microsomal P450 enzymes. Mutations in this gene have been associated with various diseases, including apparent combined P450C17 and P450C21 deficiency, amenorrhea and disordered steroidogenesis, congenital adrenal hyperplasia and Antley-Bixler syndrome. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: POR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité