Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PPIB Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-987
PRSI29-987EA 601 EUR InStock
PRSI29-987
Anti-PPIB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PPIB is a cyclosporine-binding protein and is mainly located within the endoplasmic reticulum. It is associated with the secretory pathway and released in biological fluids. This protein can bind to cells derived from T- and B-lymphocytes, and may regulate cyclosporine A-mediated immunosuppression. Western blots using two different antibodies against two unique regions of this protein target confirm the same apparent molecular weight in our tests.The protein encoded by this gene is a cyclosporine-binding protein and is mainly located within the endoplasmic reticulum. It is associated with the secretory pathway and released in biological fluids. This protein can bind to cells derived from T- and B-lymphocytes, and may regulate cyclosporine A-mediated immunosuppression.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PPIB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité