Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LSAMP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-054
PRSI30-054EA 660 EUR InStock
PRSI30-054
Anti-LSAMP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LSAMP is a neuronal surface glycoprotein found in cortical and subcortical regions of the limbic system. During development of the limbic system, this protein is found on the surface of axonal membranes and growth cones, where it acts as a selective homophilic adhesion molecule, and guides the development of specific patterns of neuronal connections.The protein encoded by this gene is a neuronal surface glycoprotein found in cortical and subcortical regions of the limbic system. During development of the limbic system, this encoded protein is found on the surface of axonal membranes and growth cones, where it acts as a selective homophilic adhesion molecule, and guides the development of specific patterns of neuronal connections.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: LSAMP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité