Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TAPBP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-069
PRSI30-069EA 660 EUR InStock
PRSI30-069
Anti-TAPBP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TAPBP is a transmembrane glycoprotein which mediates interaction between newly assembled major histocompatibility complex (MHC) class I molecules and the transporter associated with antigen processing (TAP), which is required for the transport of antigenic peptides across the endoplasmic reticulum membrane. This interaction is essential for optimal peptide loading on the MHC class I molecule. Up to four complexes of MHC class I and this protein may be bound to a single TAP molecule. This protein contains a C-terminal double-lysine motif (KKKAE) known to maintain membrane proteins in the endoplasmic reticulum.This gene encodes a transmembrane glycoprotein which mediates interaction between newly assembled major histocompatibility complex (MHC) class I molecules and the transporter associated with antigen processing (TAP), which is required for the transport of antigenic peptides across the endoplasmic reticulum membrane. This interaction is essential for optimal peptide loading on the MHC class I molecule. Up to four complexes of MHC class I and this protein may be bound to a single TAP molecule. This protein contains a C-terminal double-lysine motif (KKKAE) known to maintain membrane proteins in the endoplasmic reticulum. This gene lies within the major histocompatibility complex on chromosome 6. Alternative splicing results in three transcript variants encoding different isoforms.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TAPBP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité