Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CPS1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-097
PRSI30-097EA 601 EUR InStock
PRSI30-097
Anti-CPS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Carbamoyl phosphate synthetase I is the rate-limiting enzyme that catalyzes the first committed step of the hepatic urea cycle. The mitochondrial isozyme is designated CPS I and the cytoplasmic enzyme CPS II. CPS II is part of a multifunctional enzyme, called the CAD trifunctional protein of pyrimidine biosynthesis.Carbamoyl phosphate synthetase I (EC 6.3.4.16) is the rate-limiting enzyme that catalyzes the first committed step of the hepatic urea cycle. The mitochondrial isozyme is designated CPS I and the cytoplasmic enzyme CPS II. CPS II is part of a multifunctional enzyme, called the CAD trifunctional protein of pyrimidine biosynthesis (CAD; MIM 114010), which has been mapped to 2p21.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CPS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité