Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CBR1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-118
PRSI30-118EA 601 EUR InStock
PRSI30-118
Anti-CBR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Carbonyl reductase is one of several monomeric, NADPH-dependent oxidoreductases having wide specificity for carbonyl compounds. This enzyme is widely distributed in human tissues.Carbonyl reductase is one of several monomeric, NADPH-dependent oxidoreductases having wide specificity for carbonyl compounds. This enzyme is widely distributed in human tissues. Another carbonyl reductase gene, CRB3, lies close to this gene on chromosome 21q.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CBR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité