Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KYNU Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-141
PRSI30-141EA 660 EUR InStock
PRSI30-141
Anti-KYNU Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Kynureninase is a pyridoxal-5'-phosphate (pyridoxal-P) dependent enzyme that catalyzes the cleavage of L-kynurenine and L-3-hydroxykynurenine into anthranilic and 3-hydroxyanthranilic acids, respectively. Kynureninase is involved in the biosynthesis of NAD cofactors from tryptophan through the kynurenine pathway.Kynureninase is a pyridoxal-5'-phosphate (pyridoxal-P) dependent enzyme that catalyzes the cleavage of L-kynurenine and L-3-hydroxykynurenine into anthranilic and 3-hydroxyanthranilic acids, respectively. Kynureninase is involved in the biosynthesis of NAD cofactors from tryptophan through the kynurenine pathway. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Kynureninase is a pyridoxal-5'-phosphate (pyridoxal-P) dependent enzyme that catalyzes the cleavage of L-kynurenine and L-3-hydroxykynurenine into anthranilic and 3-hydroxyanthranilic acids, respectively. Kynureninase is involved in the biosynthesis of NAD cofactors from tryptophan through the kynurenine pathway. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: KYNU
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité