Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NCAPH Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-178
PRSI30-178EA 660 EUR InStock
PRSI30-178
Anti-NCAPH Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NCAPH is a member of the barr family and a regulatory subunit of the condensin complex. This complex is required for the conversion of interphase chromatin into condensed chromosomes. The protein is associated with mitotic chromosomes, except during the early phase of chromosome condensation. During interphase, the protein has a distinct punctate nucleolar localization.This gene encodes a member of the barr gene family and a regulatory subunit of the condensin complex. This complex is required for the conversion of interphase chromatin into condensed chromosomes. The protein encoded by this gene is associated with mitotic chromosomes, except during the early phase of chromosome condensation. During interphase, the protein has a distinct punctate nucleolar localization.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NCAPH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité